Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-CH1 ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IgG-CH1 ligandläckage ELISA är utformad för att detektera eventuell urlakad ligand av antikroppar eller antikroppsfragment renade med hjälp av CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatris. Liganden, ett 14 kD rekombinant protein, kopplas genom flerpunktsfästning genom stabila amidbindningar för att ge hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect IgG-CH1 ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Analysera | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 10 analyser |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |