Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (Multispecies) Affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IgG-Fc (Multispecies) Affinitetsmatris har utformats specifikt för att rena IgG genom högaffinitetsbindning av IgG Fc-regionen. Detta harts kan användas för rening av IgG från ett brett spektrum av arter. De testade arterna och deras specificitet visas i figuren nedan.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
- Enstegs IgG-rening med hög renhet, från råmaterial
- Utmärkt skalbarhet
- Icke från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet:> 25 g IgG/L harts testat med humant IgG
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin, pH 3,0
- Flödesegenskaper: 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >25 g IgG/L harts |
| Flödeshastighet | 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad, epoxidaktiverad |
| Partikelstorlek | 65± 10μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Ligandtyp | IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand |