Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (Multispecies) Magnetic Agarose Beads
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IgG-Fc (Multispecies) Magnetic Agarose Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer. De CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) ligand har utformats specifikt för att rena IgG genom högaffinitetsbindning av IgG Fc-regionen. Dessa magnetiska agarospärlor kan användas för rening av IgG från ett brett spektrum av arter. De testade arterna och deras specificitet visas i figuren nedan.
Funktioner av CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) magnetiska agarospärlor inkluderar:
- Enstegs IgG-rening med hög renhet, från råmaterial
- Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument)
- Kort drifttid
- Ingen provspädning krävs under isolering, upprepad provladdning är möjlig
- Icke från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: 6 % tvärbunden magnetiserad agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 25 30–μ m
- Suspension: 25% slurry
- Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (multispecies) affinitetsligand
- Bindningskapacitet:> 4 mg IgG/ml slurry
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin, pH 3,0
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 25% (v/v) slurry i Tris buffrad saltlösning med 0,05% Tween 20 och 0,05% natriumazid |
| Matris | 6% tvärbunden magnetiserad agaros |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | ∼30μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 mL |
| Typ | Magnetisk affinitetskula |
| Ligandtyp | CaptureSelect IgG-Fc (flerart) affinitetsligand |
| Visa mer |