Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgG-Fc (kanin) affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsmatris har utformats specifikt för rening av kanin-IgG från rekombinanta källor och plasmakällor. Liganden på hartset riktar sig mot Fc-regionen av kanin-IgG-antikroppar oberoende av den lätta kedjans underklass.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
- Mycket selektiv för kanin IgG
- Ingen bindning till mus, råtta, människa, nötkreatur, häst, får och get IgG
- Komplexa tillväxtmedier med fetalt kalv- eller hästserum kan appliceras
- Icke från djur
Den höga selektiviteten och utbytena erhållna med användning av CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsmatrix möjliggör en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet som erhålls i ett steg.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: agarosbaserad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect IgG-Fc (kanin) affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxid
- Bindningskapacitet:> 15 mg kanin IgG/ml harts
- Elueringsbetingelser: 1 M glycin, pH 3,0 eller 20 mM ättiksyra eller citronsyra, pH 3,0
- Flödesegenskaper: 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | >15 mg kanin IgG/ml harts |
| Flödeshastighet | 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 65± 10μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Visa mer |