Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IX Välj Läckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IXVälj Läckage ELISA är designad för att detektera möjlig urlakad ligand av human faktor IX renad med IXSelect affinitetsharts (Cytiva ). Även när det är kovalent fäst kan små mängder av IXSelect-affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med den renade produkten.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect IXVälj Läckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Analysera | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Mål | IXVälj Affinitetsligand |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |