Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IX Välj Läckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IXVälj Läckage ELISA är designad för att detektera möjlig urlakad ligand av human faktor IX renad med IXSelect affinitetsharts (Cytiva ). Även när det är kovalent fäst kan små mängder av IXSelect-affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med den renade produkten.
This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The CaptureSelect IXSelect Leakage ELISA can be used as a tool to aid in optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at -5°C to -30°C. |
| Analysera | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Microplate Reader |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 10 Assays |
| Mål | IXSelect Affinity Ligand |
| Typ | ELISA Kit |
| Formatera | Kit |