Beskrivning
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix är den förbättrade versionen av CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix, med en signifikant ökning i bindningskapacitet för både monoklonala hela kappa antikroppar och kappa Fab. Den möjliggör effektiv eluering, även vid pH 6,0, och uppvisar en förbättrad stabilitet för frätande rengöringsmedel. Den är specifik för humana antikroppar eller antikroppsfragment, utan korsspecificitet mot bovin antikropp.
CaptureSelect KappaXP-matris känner igen kappas lätta kedja av mänskliga antikroppar, vilket möjliggör rening av alla kappa-innehållande Ig-, Fab- och Fab2-fragment direkt från komplexa källor och matningsströmmar.
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix funktioner inkluderar:
- Rening av kappa-monoklonala antikroppar, Fab och Fab2-fragment direkt från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utsträckning
- Mild eluation för Fab-fragment och antikroppar
- Människaspecifik, ingen bindning till bovina antikroppar
- Utmärkt skalbarhet
- Utmärkt pH-stabilitet upp till 100 mM NaOH för begränsad exponering
- Icke-animaliskt –härlett
Den höga selektiviteten och höga utbytet som erhålls med CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix möjliggör en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet i ett steg.
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matrix: agarose-baserad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
- Ligand: CaptureSelect KappaXP-affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxidimmobilisering av liganden
- Fab bindningskapacitet: 20 –stycken 30 g IgG Kappa-Fab/liter resin beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd och vilotid
- IgG-bindningskapacitet: 35 –stycken 45 g IgG/liter resin beroende på flöde, kolonnehöjd och uppehållstid
- Elutionsförhållanden: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 – 4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
- Flödesegenskaper: 150 – 300 cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 150 till 300 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad |
| Innehåll och lagring | • Driftstemperatur: 2 °C till 25 °C • Korttidslagring: 2 °C till 25 °C, undvik direkt exponering för solljus • Långtidslagring: 2 °C till 8 °C, skyddad mot ljus |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 65μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Ligandtyp | KappaXP affinitetsligand |
| Visa mer |