Beskrivning
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix är den förbättrade versionen av CaptureSelect KappaXL Affinity Matrix, med en signifikant ökning i bindningskapacitet för både monoklonala hela kappa antikroppar och kappa Fab. Den möjliggör effektiv eluering, även vid pH 6,0, och uppvisar en förbättrad stabilitet för frätande rengöringsmedel. Den är specifik för humana antikroppar eller antikroppsfragment, utan korsspecificitet mot bovin antikropp.
CaptureSelect KappaXP-matrisen känner igen kappa-lätta kedjan av humana antikroppar, vilket möjliggör rening av alla kappa-innehållande Ig-, Fab- och Fab2-fragment direkt från komplexa källor och matningsströmmar.
CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix-funktioner inkluderar:
- Rening av kappa monoklonala antikroppar, Fab och Fab2-fragment direkt från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utbyte
- Mild eluering för Fab-fragment och antikroppar
- Humanspecifik, ingen bindning till bovina antikroppar
- Utmärkt skalbarhet
- Utmärkt pH-stabilitet upp till 100 mM NaOH för begränsad exponering
- Inte –från djur
Den höga selektiviteten och höga utbyten som erhålls med användning av CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix möjliggör en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet i ett steg.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: agarosbaserad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect KappaXP affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxidimmobilisering av liganden
- Fab bindningskapacitet: 20 –30 g IgG Kappa-Fab/liter harts beroende på flödeshastighet, kolonnhöjd och uppehållstid
- IgG-bindningskapacitet: 35 –45 g IgG/liter harts beroende på flödeshastighet, kolonnhöjd och uppehållstid
- Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 –4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2 , pH 6
- Flödesegenskaper: 150 300 –cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 150 till 300 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 65± 10μ m |
| Form | Agarospärla |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 50 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Ligandtyp | KappaXP affinitetsligand |
| Visa mer |