Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP Ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect KappaXP Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjlig urlakad ligand av humana Fab-fragment eller Ig:er med en kappa lätt kedja som har renats med hjälp av CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix. Liganden, ett 13-kD rekombinant protein, är kovalent kopplad för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect KappaXP Ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Typ | ELISA Utrustning |