Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP MiniChrom™ Färdigpackade kolonner
Produktkod. 18446668 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvolym:
5 mL
Produktkod. Sängvolym
18446668 5 mL
1 options
Produktkod. 18446668 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5943212005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15340.00 SEK
    14820.00 SEK / 5ml
    Save 520.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Thermo Scientific™ CaptureSelect™ KappaXP MiniChrom™ kolonn är designad för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
CaptureSelect KappaXP MiniChrom™ kolonn är designad för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
Denna förpackade kolumn är redo att kopplas ihop och har följande funktioner:
  • Volym på 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Direkt anslutning till standardkromatografisystem
  • Utrustad med CaptureSelect KappaXP Affinity Matrix, som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
Den 10 cm höga bädden på 5-ml-kolonnen möjliggör initial processutveckling på bänkskala.
CaptureSelect KappaXP-matrisen känner igen kappas lätta kedja av mänskliga antikroppar, vilket möjliggör rening av alla Kappa som innehåller Ig-, Fab- och Fab2-fragment direkt från komplexa källor och matningsströmmar.
Egenskaper hos denna affinitetsmatris inkluderar:
  • Rening av Kappa monoklonala antikroppar, Fab och Fab2-fragment i ett enda steg med hög renhet och utdelning
  • Mild eluation för Fab-fragment och antikroppar
  • Människospecifik, utan bindning till bovina antikroppar
  • Utmärkt skalbarhet
  • Utmärkt pH-stabilitet upp till 100 mM NaOH (begränsad exponering)
  • Icke-animaliskt härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudsakliga egenskaper
  • Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect KappaXP-affinitetsligand
  • Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
  • Fab bindningskapacitet: 20 –stycken 30 g IgG Kappa-Fab/liter resin beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd och vilotid
  • IgG-bindningskapacitet: 35 –stycken 45 g IgG/liter resin beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd
  • Elutionsförhållanden: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 – 4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
  • Kolonnemått: 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Flödesegenskaper: 75 – 150 cm/h (upp till 2 bar)
  • Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
Specifikationer
Flödeshastighet 75 till 150 cm/timme. (Upp till 2 bar)
Max. Tryck 2 bar
Porstorlek Ej tillämpligt
Stationär fas KappaXP-affinitetsmatris med KappaXP-ligand
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1 kolumn
Partikelstorlek 65 μm
För användning med (utrustning) Kromatografisystem
Typ Affinitetskolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.8 cm
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader. Skydda mot ljus. Frys inte.
Produktlinje CaptureSelect
Ligandtyp CaptureSelect KappaXP Affinitetsligand
Matris Agaros
Frakt skick Våt is
Kolumnformat Förpackad
Sängvolym 5 mL