Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP-kolumnen GoPure™
Produktkod. 31722928 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31722928 1 mL
31722804 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31722928 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6943752001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CaptureSelect LambdaXP-kolonner GoPure är färdiga kolonner designade för snabb och enkel rening av lambda monoklonala antikroppar på standardkromatografisystem med hög renhet och utbyte i ett enda steg.
Den förpackade kolonnen innehåller CaptureSelect LambdaXP Affinity Matrix, som möjliggör rening av humana lambda-immunoglobuliner (IgG, IgA, IgM, IgD och IgE) och Fab-fragment direkt från komplexa källmaterial.
Egenskaper hos denna affinitetsmatris inkluderar:
  • Plattformsmetod för rening av immunglobuliner och deras Fab-fragment med en Lambda-lättkedja
  • Full täckning för alla mänskliga Lambda-underklasser
  • Enstegsrening från råmaterial med hög renhet och avkastning
  • Ingen korsbindning till Fc-regionen eller kappa-lätta kedjor
  • Utmärkt pH-stabilitet vid 50 ––80 mM NaOH för begränsad exponering
  • Specifikt för mänskliga antikroppar; Verk i närvaro av serum (bovin/häst)
  • Icke-animaliskt härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerad i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (fri från animaliskt ursprung).
Huvudsakliga egenskaper
Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
Genomsnittlig partikelstorlek: 65 ±10 μm
Ligand:CaptureSelect LambdaXP affinitetsligand
Fab-bindningskapacitet: >20 mg IgG Lambda-Fab/ml harts, beroende på uppehållstid
IgG-bindningskapacitet: >35 mg IgG/ml harts, beroende på vistelsetid
Eutionsvillkor: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 –4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl2, pH 6
Kolumnmått: 7 x 25 mm (1 ml kolonn); 16 x 25 mm (5 ml kolonne)
Max. rekommenderat flöde: 5 ml/min. (1 ml kolumn); 10 ml/min. (5 ml kolumn)
Max. operationstryck: 2 bar
Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Matris LambdaXP affinitetsmatris
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader i mörker/skydda mot ljus.
Diameter (metrisk) 7 mm
Max. Driftstryck 0,2 MPa
Partikelstorlek 65 ±10 μm
Form Agarose-pärla
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 1 mL
Typ Färdigpackad kolonn
Sänghöjd 25 mm
Kapacitet (metrisk) Load capacity for 1 mL resin