Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP RoboColumn™ förpackade kolumner
Produktkod. 31722754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sängvolym:
200 μl
600 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym
31722754 600 μl
30276629 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31722754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5943752600
 Begränsad artikel
I lager
CaptureSelect RoboColumns är små kromatografikolonner som används för helt automatiserade och parallella kromatografiska separationer på robotiserade vätskehanteringsarbetsstationer.
CaptureSelect RoboColumn™ är små kromatografikolonner som används för helt automatiserade och parallella kromatografiska separationer på robotiserade vätskehanteringsarbetsstationer.
LambdaXP-affinitetsmatrisen CaptureSelect i detta RoboColumn erkänner den konstanta domänen för den mänskliga lambda-lättkedjan, vilket möjliggör rening av alla IgG-isotyper, inklusive IgG, IgA, IgM, IgD och IgE, direkt från komplexa källmaterial i en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet som uppnås i ett enda steg.
Funktioner i LambdaXP:s affinitetsmatris inkluderar:
  • Effektiv eluering av Fab-fragment och immunglobuliner som innehåller en lambda-lätt kedja; ingen korsbindning till Fc-regionen eller kappa-lätta kedjor
  • Enstegsrening från råmaterial med hög renhet och avkastning
  • Specifikt för människor
  • Icke-animaliskt härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Egenskaper
  • Kolumnstorlek: 200 μl, 1 remsa, 8 kolumner (8 rader)
  • Kolonnemått: 5 mm diameter, 10 mm sänghöjd
  • Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
  • Ligand:CaptureSelect LambdaXP-affinitetsligand
  • Ligandkoppling: epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet: >30 g IgG/L harts beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd och kontakttid
  • Elutionsförhållanden: 25 mM natriumacetat, pH 3,5
  • Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
  • Arbetstryck: 2 bar (max)
  • Flöde: 16 – 150 cm/timme
RoboColumn är ett varumärke för Repligen.
Specifikationer
Max. Tryck 2 bar
Porstorlek Ej tillämpligt
Längd (metrisk) 3 cm
Kvantitet 1 remsa, 8 kolumner
Partikelstorlek 65 μm
För användning med (utrustning) Robotiska vätskehanterare
Typ Affinitetskolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.5 cm
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader. Skydda mot ljus. Frys inte.
Produktlinje CaptureSelect
Ligandtyp CaptureSelect LambdaXP affinitetsligand
Matris Agaros
Frakt skick Våt is
Kolumnformat Förpackad RoboColumn
Sängvolym 600 μl