Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-kappa (mur) Affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect LC-kappa (mur) affinitetsmatrix möjliggör rening av murina (mus, råtta och marsvin) immunoglobuliner och Fab-fragment utan korsreaktivitet mot bovina immunoglobuliner. Liganden är riktad mot en unik domän på den konstanta delen av kappa lätta kedjan av immunoglobuliner, vilket gör CaptureSelect LC-kappa (mur) Affinity Matrix ett unikt harts vad gäller specificitet.
Denna matris kan användas för rening och isolering av kappa lätt kedja-innehållande murina immunoglobuliner och Fab-fragment från komplexa källor som plasma, serum och cellkultursupernatanter i ett enda steg. På grund av dess icke-reaktivitet med bovint Ig, FCS kan appliceras i odlingsmedier utan att störa reningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Partikelstorlek | 35μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect™ |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Stationär fas | Anti-LC-kappa (mur) |