Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LC-lambda (mus) Affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect LC-lambda (mus) affinitetsmatris innehåller ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) som känner igen den lätta lambdakedjan hos mus-Ig. Liganden är riktad mot en unik domän på den konstanta delen av den lätta lambdakedjan av immunoglobuliner, vilket möjliggör rening av mus-immunoglobuliner och fab-fragment utan korsreaktivitet mot bovina immunglobuliner. CaptureSelect LC-lambda (mus) Affinity Matrix ett unikt harts vad gäller specificitet.
Liganden är kopplad på en 70μ m aldehydaktiverad agarospärla. Denna matris kan användas för rening och isolering av lambda-lätta kedja-innehållande mus-immunoglobuliner och fab-fragment från komplexa källor som cellkultursupernatanter, plasma och serum i ett enda steg. På grund av dess icke-reaktivitet mot bovint Ig, FCS kan appliceras i tillväxtmedia utan att störa reningen.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | Agarosbaserad, aldehydaktiverad |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Partikelstorlek | 70μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Art | Mus |
| Stationär fas | Anti-LC-lambda |