Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ MultiSpecies Albumin-utarmningsprodukt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta är en i en grupp CaptureSelect Proteomics Toolbox™ affinitetshartser som är unika affinitetshartser utvecklade för utarmning av proteiner från humana plasma- eller serumprover. Dessa affinitetsligander är immobiliserade på ett agarosstöd med hög kapacitet för enkel, lågtrycksproteinutarmning eller provförberedande tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Produkt för utarmning av albumin |
| Stationär fas | Anti-albumin |