Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ MultiSpecies Albumin-utarmningsprodukt
Produktkod. 18476588 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
Produktkod. Kvantitet
18476588 10 mL
18406778 5 mL
18446548 50 mL
3 options
Produktkod. 18476588
Brand: Thermo Scientific™ 191085310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta är en i en grupp Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Proteomics Toolbox™ affinitetshartser som är unika affinitetshartser utvecklade för utarmning av proteiner från humana plasma- eller serumprover.
Detta är en i en grupp CaptureSelect Proteomics Toolbox™ affinitetshartser som är unika affinitetshartser utvecklade för utarmning av proteiner från humana plasma- eller serumprover. Dessa affinitetsligander är immobiliserade på ett agarosstöd med hög kapacitet för enkel, lågtrycksproteinutarmning eller provförberedande tillämpningar.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Form Flytande suspension
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 10 mL
Typ Produkt för utarmning av albumin
Stationär fas Anti-albumin