Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ tPA Affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect tPA Affinity Matrix har utformats specifikt för rening av rekombinant human vävnadsplasminogenaktivator (tPA). Denna matris kan användas för rening av rekombinant humant tPA från cellodlingsskördar med hög renhet och utbyte i ett enda steg. Utformningen av tPA-affinitetsmatrisen tillåter eluering av tPA-proteinet vid ett neutralt pH i närvaro av magnesiumklorid, men standardbuffertar med lågt pH som 0,1 M glycin, pH 3,0, kan också användas.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
- Neutral pH-eluering med 20 mM Tris, 2,0 M MgCl2 , 0,2 M arginin pH 7,0
- Kaustikrengöring med 50 mM NaOH
- Utmärkt skalbarhet
- Icke från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect tPA-affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: aldehydkoppling via NH2 -rester av liganden
- Bindningskapacitet: 8-10 g/L beroende på flödeshastighet, kolonnhöjd och kontakttid
- Elueringsbetingelser: Neutralt pH: 20 mM Tris, 2,0 M MgCl2 , 0,2 M arginin pH 7,0; Lågt pH: 0,1 M glycin, pH 3,0
- Flödesegenskaper: 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 8 till 10 g/L |
| Flödeshastighet | 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad, epoxidaktiverad |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Partikelstorlek | 65± 10μ m |
| Form | Agarospärla |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Ligandtyp | TPA-affinitetsligand |
| Visa mer |