Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ tPA ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect tPA ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjlig urlakad ligand av vävnadsplasminogenaktivator (tPA) renad med hjälp av CaptureSelect tPA Affinitetsmatris. Liganden, ett 13 kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för att ge hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect tPA ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 3 x 0,1 mL, förvara vid -5 °C till -30 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Typ | ELISA Utrustning |