Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ TSH-ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect TSH-ligandläckage ELISA är utformad för att upptäcka eventuell urlakad ligand av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) renat med CaptureSelect TSH Affinitetsmatris. Liganden, ett 14-kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect TSH-ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |