Läs mer
Capzimin, MedChemExpress
Produktkod. 16484378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484378 10 mg 10mg
16473056 25 mg -
16427107 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110404
MedChemExpress Capzimin is a potent and moderately specific proteasome isopeptidase Rpn11 inhibitor.
Capzimin is a potent and moderately specific proteasome isopeptidase Rpn11 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capzimin
CAS 2084868-04-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H24N6O2S4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 55.67 mg/mL (88.53 mM)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=CC(SSC3=C4N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=CC4=CC=C3)=C2N=C1)NCCC6=NC=CS6
Molekylvikt (g/mol) 628.81
Formel vikt 628.81
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease