Läs mer
Carabron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carabron |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-8(16)4-5-11-12-6-10-9(2)14(17)18-13(10)7-15(11,12)3/h10-13H,2,4-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 248.141 |