Läs mer
Carazolol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carazolol |
| CAS | 57775-29-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carazolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Visa mer |