Läs mer
(±)-Carazolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carazolol-D7 (N-isopropyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 1276197-44-4 |
| Molekylformel | C18 D7 H15 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol hydrochloride, Carazolol D7 hydrochloride, Carazolol-D7 (N-isopropyl-D7) hydrochloride, (±)-Carazolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), (±)-Carazolol-d7 hydrochloride, 1-(9 H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-propanol monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H22N2O2.ClH/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16;/h3-9,12-13,19-21 H,10-11H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,12 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(9 H-carbazol-4-yloxy)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.8836 |
| Formel vikt | 341.1887 g/mol |
| Visa mer |