Läs mer
(±)-Carazolol-d7, TRC
Produktkod. 30134276
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134276 25 mg -
17918529 2.5 mg 2.5mg
17959399 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17580725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173021-02-7
Molekylformel C18 2H7 H15 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 305.42
Synonym 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol, Carazolol D7, Carazolol-D7 (N-isopropyl-D7), (±)-Carazolol-d7 (iso-propyl-d7), (±)-Carazolol-d7, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-propanol
IUPAC-namn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carazolol D7
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
Formel vikt 305.2121