missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carazolol Hydrochloride Salt, TRC

Produktkod. 30340578
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340578 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17581050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carazolol Hydrochloride Salt
CAS 51997-43-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H22 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), 1-((9H-Carbazol-4-yl)oxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol hydrochloride, Carazolol hydrochloride, NSC 305336, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2.ClH/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16;/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC-namn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 334.84
Formel vikt 334.1448
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.