Läs mer
Karbakhol, 98,3 %
Beskrivning
Karbachol är en kolinerg agonist och används vid behandling av glaukom. Det används också som ögondroppar (oftalmisk lösning) vid ögonkirurgi.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Carbachol är ett ammoniumsalt och en kolinester som verkar på både muskarin- och nikotinreceptorer
- Carbachol aktiverar det sympatiska nervsystemet; det leder till intracellulära ökningar av Ca2+ och aktiverar associerade signalvägar
- Carbachol bryts inte ner av kolinesteraserna
Tillämpning
- Karbachol kan hämma apoptotisk celldöd, vilket gör det användbart för studier av cellöverlevnad och tillväxt i laboratoriemiljöer
- Karbachol kan användas för laboratorieforskning av alla biologiska vägar som är beroende av acetylkolin, inklusive sömncykler och motorisk kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbachol |
| Smältpunkt | ∽210 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3917459 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1779 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 182.65 |
| Procent renhet | 98.3% |
Säkerhet och hantering
- Carbachol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- MIXTURE LIST-Contain: Carbachol
RUO– Endast forskningsanvändning