Läs mer
Carbacyclin, MedChemExpress
Produktkod. 16491169
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16491169 1 mg
1 options
Produktkod. 16491169 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112322
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Carbacyclin is a PGI2 analogue, acts as a prostacyclin (PGI2) receptor agonist and vasodilator, and potently inhibits platelet aggregation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbacyclin
Fysisk form Solid
CAS 69552-46-1
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H34O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Carbaprostacyclin Carba-PGI2
LEDER O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)CCCCC)[C@@]2([H])C\1
Molekylvikt (g/mol) 350.49
Formel vikt 350.49
Procent renhet 99.0%