Läs mer
Carbadox 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314614
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314614 1 ml
1 options
Produktkod. 30314614 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10968300WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbadox
CAS 6804-07-5
Analyt- eller komponentnamn Carbadox
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H10 N4 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
LEDER COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC-namn metyl N-[(E)-(1,4-dioxidokinokoxialin-1,4-diium-2-yl)metylideneamino]karbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 262,0702 g/mol