Läs mer
Carbadox, 98+%
Produktkod. 15463079
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463079 25 g 25g
15473079 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60284.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 6804-07-5 | C13H10BrNO | 276,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar Carbadox
har använts för att undertrycka produktionen av aldosteron, för att studera spridningen av shiga-toxin-producerande stammar av Escherichia coli (STEC) och för att jämföra olika antimikrobiella aktiviteter. Carbadox är ett kinoxalin-di-N-oxidantibiotikum som vanligtvis används i foder till svin för att förhindra dysenteri och förbättra fodereffektiviteten. Det hämmar bakterier genom interkalation och induktion av mutationer i bakteriegenomet.
Löslighet Löslig i 1N NaOH (50 mg/ml
) och vatten (delvis).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6804-07-5
MDL-nummer MFCD00057293
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbadox
Smältpunkt 239 °C till 240 °C
Färg Gult
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Molekylformel C13H10BrNO
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Merck Index 14,1780
Synonym 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Löslighetsinformation Löslig i 1N NaOH (50 mg/ml) och vatten (delvis).
InChI-nyckel QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC-namn 4-brom-N-fenylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Formel vikt 262.22
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.