Läs mer
Carbadox, MedChemExpress
Produktkod. 16458736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458736 100 mg
1 options
Produktkod. 16458736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbadox
Fysisk form Solid
CAS 6804-07-5
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10N4O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 3.57 mg/mL (13.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C(/C=N/NC(OC)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Formel vikt 262.22
Procent renhet 98.0%