Läs mer
Carbadox, TRC
Produktkod. 30007207
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007207 5 g
30040566 100 mg
30007647 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1758255G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6804-07-5
Molekylformel C11 H10 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 262.22
Synonym Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
IUPAC-namn metyl N-[(E)-(1,4-dioxidokinokoxialin-1,4-diium-2-yl)metylideneamino]karbamat
LEDER COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbadox
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Formel vikt 262.0702
Procent renhet >95%