Läs mer
Karbamatbekämpningsmedelsblandning 673 79 μg/ml (100 mg/kg) i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313965
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313965 1 ml
1 options
Produktkod. 30313965 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000673ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 2032-59-9, 63-25-2, 1563-66-2
Analyt- eller komponentnamn Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Aldicarb 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 79 μg/mL∣Aminocarb 79 μg/mL∣Carbaryl 79 μg/mL∣Carbofuran 79 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 79 μg/mL∣Fenobucarb 79 μg/mL∣Indoxacarb 79 μg/mL∣Isoprocarb 79 μg/mL∣Methiocarb 79 μg/mL∣Methomyl 79 μg/mL∣Metolcarb 79 μg/mL∣Pirimicarb 79 μg/mL∣Propoxur 79 μg/mL