Läs mer
Karbamatbekämpningsmedelsblandning 638 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323282
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323282 1 ml
1 options
Produktkod. 30323282 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000638ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
CAS 90-15-3, 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 63-25-2, 1563-66-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Naphthol 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL