Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ten Components Carbamates Standard Solution |
| Förpackning | Ampull |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb (CAS:116-06-3), Aldicarb-sulfone (CAS:1646-88-4), Aldicarb-sulfoxide (CAS:1646-87-3), Propoxur (baygon) (CAS:114-26-1), Carbaryl (CAS:63-25-2), Carbofuran (CAS:1563-66-2), Carbofuran-3-hydroxy (CAS:16655-82-6), Methiocarb (CAS:2032-65-7), Methomyl (CAS:16752-77-5), Oxamyl (CAS:23135-22-0) |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| UN-nummer | 1230 |
| Typ | Organic Multi-component Standard Solution |
| Element | Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Propoxur (baygon), Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran-3-hydroxy, Methiocarb, Methomyl, Oxamyl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution 10 Components in methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .