Läs mer
Karbamazepin-10,11-dihydro 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326848
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326848 1 ml
1 options
Produktkod. 30326848 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10968510AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Analyt- eller komponentnamn 10,11-Dihydro-carbamazepine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C15 H14 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 238,1106 g/mol