Läs mer
Karbamazepin 10,11-epoxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326498
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326498 1 ml
1 options
Produktkod. 30326498 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10968550AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Analyt- eller komponentnamn Carbamazepine-10,11-epoxide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC-namn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 252,0899 g/mol