Läs mer
Karbamazepin 10,11-epoxid, Mikromol™
Produktkod. 17932456
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932456 100 mg
17923046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17932456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karbamazepin 10,11-epoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Analyt- eller komponentnamn Carbamazepine-10,11-epoxide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC-namn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 252,0899 g/mol