Läs mer
Karbamazepin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30458770
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458770 1 ml
1 options
Produktkod. 30458770 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCBM17321LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Karbamazepin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Analyt- eller komponentnamn Carbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn benzo[b][1 ]benzazepine-11-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 236,095 g/mol