Allmän beskrivning
- Karbamazepin är en aromatisk ring av dibensozepinklassen som fungerar som en natriumkanalblockerare
- Det är ett tricykliskt antidepressivt läkemedel som minskar post-tetanisk potentiering
Användningsområden
- Karbamazepin kan användas som en natriumkanalblockerare och som en glutamattransportöragonist för att minska neural aktivitet och producera hämmande effekter i hjärnan
- Karbamazepin är användbart vid forskning om smärta, epilepsi och manodepression
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamazepine |
| Namnnotering | 98% |
| Smältpunkt | 189 °C till 192 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 15, 1783 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, propylenglykol, DMF, lätt lösliga i etanol, glacial ättiksyra |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Carbamazepine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.