Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karbamazepin, 98 %
Produktkod. 10607754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607754 1 g Glasflaska 1g
10327671 5 g Glasflaska 5g
10337671 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607754 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 344360010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Karbamazepin (Carbamazepen), CAS # 298-46-4, är en aromatisk ring av dibenzoazepinklassen som fungerar som en natriumkanalblockerare. | CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Karbamazepin är en aromatisk ring av dibensozepinklassen som fungerar som en natriumkanalblockerare
  • Det är ett tricykliskt antidepressivt läkemedel som minskar post-tetanisk potentiering
Användningsområden
  • Karbamazepin kan användas som en natriumkanalblockerare och som en glutamattransportöragonist för att minska neural aktivitet och producera hämmande effekter i hjärnan
  • Karbamazepin är användbart vid forskning om smärta, epilepsi och manodepression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-46-4
Molekylformel C15H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 236.27
MDL-nummer MFCD00005073
InChI-nyckel FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
LEDER NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 189 °C till 192 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 1783
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, propylenglykol, DMF, lätt lösliga i etanol, glacial ättiksyra
IUPAC-namn benso[b][1]bensazepin-11-karboxamid
Formel vikt 236.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbamazepine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.