Läs mer
Karbamazepin, 98 %
Beskrivning
Karbamazepin används som cytokrom P450 3A4-inducerande antiepileptiskt läkemedel och ligand för GABA-A-receptorns bensodiazepinmodulatoriska ställe. Karbamazepin används vanligtvis för behandling av anfallssjukdomar och neuropatisk smärta. Det är associerat med andra läkemedel och används för att behandla schizofreni samt som andrahandsläkemedel vid bipolära sjukdomar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i etanol, aceton, propylenglykol, kloroform, dimetylsulfoxid, metanol, dimetylfluorid, etylenglykol och monoetyleter. Lätt löslig i glaciärättiksyra. Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på svalt ställe. Oförenligt med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamazepine |
| Smältpunkt | 189 °C till 192 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,1781 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol, aceton, propylenglykol, kloroform, dimetylsulfoxid, metanol, dimetylfluorid, etylenglykol och monoetyleter. Lätt löslig i glaciärättiksyra. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 236.27 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning