Läs mer
Carbamazepine-d10 (rings-d10), CDN
Produktkod. 30322358
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322358 0.01 g
30311749 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322358 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND35420.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine-D10
CAS 132183-78-9
Molekylformel C15 2H10 H2 N2 O
Kvantitet 0.01 g
Synonym Carbamazepine-D10, 5 H-Dibenz[b,f]azepine-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11-d10-5-carboxamide
InChI formel InChI=1 S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10 H,(H2,16,18)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D
LEDER [2 H]C1=C([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2N(C(=O)N)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c13
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriobenzo[b][1 ]benzazepine-11-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 246.33
Formel vikt 246.1577 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.