Läs mer
Carbamazepine-D10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamazepine-D10 |
| CAS | 132183-78-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H10 H2 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Carbamazepine-D10, 5H-Dibenz[b,f]azepine-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11-d10-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c13 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.33 |
| Visa mer |