missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbamazepine-d2 (Major), TRC

Produktkod. 30360896
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360896 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30360896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17584310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbamazepine-d2
CAS 1189902-21-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15H10D2N2O
Kvantitet 10 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide-d2, 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine-d2, Amizepin-d2, Biston-d2, CBZ-d2, Calepsin-d2, Carbamazepen-d2, Carbamazepin-d2, G 32883-d2, Geigy 32883-d2, Karbamazepin-d2, Karbelex-d2, Karberol-d2, NSC 169864-d2, Tegretol-d2
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i9D,10D
LEDER NC(N(C1=C2C=CC=C1)C3=C(C([2H])=C2[2H])C=CC=C3)=O
IUPAC-namn 5,6-dideuteriobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Formel vikt 238.1075
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.