Läs mer
Karbamazepin, Lipomed
Produktkod. 30461580
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461580 100 mg
1 options
Produktkod. 30461580 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCBM1732100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Karbamazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Analyt- eller komponentnamn Carbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O
Synonym 5 H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5 H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn benzo[b][1 ]benzazepine-11-karboxamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 236,095 g/mol