Läs mer
Carbamazepine, MedChemExpress
Beskrivning
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamazepine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 298-46-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CBZ NSC 169864 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |