Läs mer
Karbamazepin, Mikromol™
Produktkod. 17933706
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17933706 250 mg
1 options
Produktkod. 17933706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karbamazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Analyt- eller komponentnamn Carbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn benzo[b][1]benzazepin-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236,095 g/mol