Läs mer
Carbamic Acid Propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Propylcarbamate |
| CAS | 627-12-3 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Carbamic acid, propyl ester, Propyl carbamate, NSC 4855, n-Propyl carbamate, n-Propylcarbamate, Carbamic acid propyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | CCCOC(=O)N |
| IUPAC-namn | propyl carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Formel vikt | 103.0633 |