Läs mer
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, free radical, 99%
Produktkod. 11375079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375079 1 g 1g
11385079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17381.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3229-73-0 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
Det används som en mycket reaktiv spin-etikett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en mycket reaktiv spin-etikett.
Löslighet Löslig i aceton, kloroform, diklormetan
, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3229-73-0
Molekylformel C9H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00005341
InChI-nyckel GMXOTWPDUBXCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxamide
IUPAC-namn 1-hydroxi-2,2,5,5-tetrametyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-karboxamid
LEDER CC1(C)C=C(C(N)=O)C(C)(C)N1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Namnnotering free radical
Smältpunkt 198°C to 200°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4138020
Löslighetsinformation Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 183.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.