Läs mer
Carbamoyl-guanidine Amidino Urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamoyl-guanidine Amidino Urea Salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O.ClH/c3-1(4)6-2(5)7;/h(H6,3,4,5,6,7);1H |
| Formel vikt | 138.0308 |